Learn More
Neville and More™ Frasco de vidrio Alpha
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,3 cm
3,86 cm
4,4 cm
6,2 cm
Color:
Transparente
Ámbar
Descripción
- Frascos de vidrio redondos estándar
- Frascos de vidrio ligeros
- Tienen el mismo cuello, un tapón para toda la gama
- Fabricados en sala limpia
- Embalados en paquetes limpios envueltos al vacío para una mayor limpieza
- Cuello de vidrio a prueba de robos
Especificaciones
Color | Ámbar |
Diámetro interior (métrico) | 6,2 cm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
N.º por caja | 60 |
Volumen hasta el borde (métrico) | 260 ml |
Closure Included | No |
Forma | Sección transversal circular |
Altura (métrico) | 1,43 cm |
Tipo de producto | Frasco |
Tamaño del tapón | 2,8 cm |