Learn More
alfa-Ionona, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428976
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11428976
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17098.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 127-41-3 | C13H20O | 192.30 g/mol
alpha-Ionone, is used in many floral accords. Gives a violet flower nuance to compositions, but is also used in rose, woody, amber, balsamic, and powdery fragrances. It is also used in perfumery, flavoring, and vitamin A (retinol) production for cosmetics and toiletries. beta isomer shows a less floral odor than the alpha. It has good substantivity and is used in all areas of perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
la alfa-ionona, se utiliza en muchos acordes florales. Da un matiz de flor violeta a las composiciones, pero también se utiliza en las fragancias de rosa, leñosas, ámbar, balsámicas, y en polvo. También se utiliza en perfumería, aromatización y producción de vitamina A (retinol) para cosméticos y artículos de tocador. El isómero beta muestra menos olor floral que el alfa. Tiene buena sustantividad y se utiliza en todas las áreas de la perfumería.
Solubilidad
soluble en aceites fijos de etanol y propilenglicol. Ligeramente soluble en alcohol, éter, aceite mineral.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-41-3
Fórmula molecular C13H20O
Peso molecular (g/mol) 192.30
Número MDL MFCD00001565
Clave InChI UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWNA-N
Sinónimo alpha-ionone, iraldeine, e-alpha-ionone, irisone, alpha-ionon, trans-alpha-ionone, alpha-e-ionone, alpha-ionone natural, beta-lonone, ionone, alpha
PubChem CID 5282108
ChEBI CHEBI:32319
Nombre IUPAC (E)-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ionone
Densidad 0.931
Punto de ebullición 237°C
Temperatura de inflamación 117°C (243°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 500 g
Beilstein 2046084
Índice Merck 14,5056
Información de solubilidad Soluble in ethanol fixed oils,propylene glycol. Slightly soluble in alcohol,ether,mineral oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.3
Porcentaje de pureza ≥90%