Learn More
Dihidrato de sal disódica de ácido alfa-Cetoglutárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
250 g
Descripción
alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is used as pharmaceutical intermediate. α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Dihidrato de sal disódica de ácido alfa-Cetoglutárico se utiliza como producto intermedio farmacéutico. Dihidrato de sal disódica de ácido α-Cetoglutarico es un reactivo adecuado utilizado en un estudio para investigar el papel del óxido nítrico (NO) en la fisiología y la bioquímica de los mastocitos.
Solubilidad
Soluble en agua (1 M).
Notas
Higroscópica. Almacenar en gas inerte. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Dihidrato de sal disódica de ácido alfa-Cetoglutárico se utiliza como producto intermedio farmacéutico. Dihidrato de sal disódica de ácido α-Cetoglutarico es un reactivo adecuado utilizado en un estudio para investigar el papel del óxido nítrico (NO) en la fisiología y la bioquímica de los mastocitos.
Solubilidad
Soluble en agua (1 M).
Notas
Higroscópica. Almacenar en gas inerte. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate |
Color | Blanco |
Cantidad | 25 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water (1 M). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.09 (190.06 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |
Forma física | Polvo |