Learn More
Ácido alfa-cetoglutarico, ácido libre, > 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15835168 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15835168 100 g Frasco de plástico 100 g
15845168 500 g Frasco de plástico 500 g
15835308 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
3 options
Código de producto. 15835168
Marca: Thermo Scientific J17950.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-50-7
Fórmula molecular C5H6O5
Peso molecular (g/mol) 146.098
Número MDL MFCD00004165
Clave InChI KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
Nombre IUPAC ácido 2-oxopentanodioico
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ketoglutaric acid
Punto de fusión 113°C to 117°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 1705689
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino