Learn More
alfa-Metilestireno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10380894
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
98-83-9, 98-29-3
C9H10
118.18
MFCD00008859
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
7407
CHEBI:35060
prop-1-en-2-ilbenceno
CC(=C)C1=CC=CC=C1
98-83-9, 98-29-3
C9H10
118.18
MFCD00008859
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
7407
CHEBI:35060
prop-1-en-2-ilbenceno
CC(=C)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α-Methylstyrene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -23.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9090g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 169.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C6H5C(CH3)=CH2
Índice de refracción 1.5370 to 1.5390
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 05, 484
Gravedad específica 0.909
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene, soluble in aromatic hydrocarbons and other organic, solvents
Estabilizante 15ppm tert.-butylcatechol
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Methylstyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.