Learn More
Alfa-naftolbenceína, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
α-Naphtholbenzein is used as a pH indicator. (pH 0.0-0.8/ pH 8.2-10.0).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La α-naftolbenceína se utiliza a modo de indicador de pH. (PH 0,0 - 0,8/pH 8,2 - 10,0).
Solubilidad
Soluble en etanol, ácido acético y acetona. No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, sustancias reactivas del agua, azo, diazo, hidrazinas, metales, nitruros, peróxidos, hidroperóxidos, epoxidas y agentes reductores.
La α-naftolbenceína se utiliza a modo de indicador de pH. (PH 0,0 - 0,8/pH 8,2 - 10,0).
Solubilidad
Soluble en etanol, ácido acético y acetona. No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, sustancias reactivas del agua, azo, diazo, hidrazinas, metales, nitruros, peróxidos, hidroperóxidos, epoxidas y agentes reductores.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | alpha-Naphtholbenzein |
Punto de fusión | ∼225°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3471575 |
Sinónimo | p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,acetic acid and acetone. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.44 |