Learn More
Thermo Scientific Eutech Controlador montado en panel Alpha pH 2000P de salidas dobles de 80-250 V CA y 4-20 mA con relés PID 1xSPDT 3xSPST
El transmisor Alpha pH 2000, construido para un entorno industrial resistente, incluye una opción para el modo de funcionamiento simétrico, lo que lo hace ideal para entornos con ruido eléctrico. La carcasa IP65 NEMA 4X es resistente a la intemperie y a la corrosión y protege el medidor contra elementos agresivos.
Marca:  Thermo Scientific Eutech 01X275374
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 11583805
  • 1490.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El transmisor Alpha pH 2000, construido para un entorno industrial resistente, incluye una opción para el modo de funcionamiento simétrico, lo que lo hace ideal para entornos con ruido eléctrico. La carcasa IP65 NEMA 4X es resistente a la intemperie y a la corrosión y protege el medidor contra elementos agresivos.
  • El Alpha pH 2000 es intuitivo y fácil de usar: el controlador alerta cuando el medidor o el electrodo requiere mantenimiento y proporciona mensajes de resolución de problemas en lenguaje sencillo.
  • Amplio intervalo de pH de -2,00 a 16,00 pH con precisión de dos decimales
  • El modo ORP mide en mV o en % de concentración, con modos de calibración independientes
  • Calibración rápida y sencilla con botón pulsador con reconocimiento automático de tampón. El medidor muestra el estado del electrodo después de cada calibración
  • Acepta electrodos de antimonio: útiles en aplicaciones que implican ácido fluorhídrico (HF)
  • Controle y mida el pH y el ORP simultáneamente con el funcionamiento del maestro-esclavo colocando dos controladores uno al lado del otro
Especificaciones
Especificaciones
Controlador montado en panel