Learn More
(+)-alfa-Pineno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301777
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11301777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04941.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7785-70-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
(+)-alpha-Pinene is employed in the preparation of chiral hydroboration reagents. It is a bronchodilator in humans. α-Pinene is an anti-inflammatory and used as a broad-spectrum antibiotic.It exhibits activity as an acetylcholinesterase inhibitor, aiding memory. It is a biosynthetic base for CB2 ligands, such as HU-308.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+)-alfa-pineno se emplea en la preparación de reactivos de hidroboración quiral. Es un broncodilatador en humanos. El α-pineno es un antiinflamatorio y se utiliza como antibiótico de amplio espectro. Muestra actividad como inhibidor de la acetilcolinesterasa, lo que ayuda a la memoria. Es una base biosintética para los ligandos CB2, como HU-308.
Solubilidad
Soluble en éter, alcoholes y cloroformo. No miscible en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7785-70-8
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001346
Clave InChI GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Sinónimo +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
PubChem CID 82227
ChEBI CHEBI:28261
Nombre IUPAC (1R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-eno
SMILES CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-alpha-Pinene
Punto de fusión -62°C
Densidad 0.858
Punto de ebullición 154°C to 156°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.466
Cantidad 50 g
Número UN UN2368
Beilstein 3648264
Índice Merck 14,7445
Información de solubilidad Soluble in Ether,Alcohols,Chloroform. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 98%