Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster con borde sellado AlphaSorb™ 10
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
paquete de 600
Descripción
- Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
- Limpiador de borde sellado de dos capas con mayor sorbencia
- Limpiador ideal para su uso en múltiples entornos
- Excelente para recoger grandes cantidades de líquidos y para aplicación de productos químicos
- Limpiador resistente a la abrasión con mano suave y flexible
- Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Disponibles secas o estériles. Peso base: 185g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas AlphaSorb™ 10 |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Poliéster |
| Peso base | 185 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Bordes | Sellado |
| Dimensiones (L x An) | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
| Mostrar más |