Learn More
Ansell Unión AlphaTec™ 1800 COMFORT - Modelo 195 Código de producto.: 16874900
Añadir a la cesta
Ansell Unión AlphaTec™ 1800 COMFORT - Modelo 195
Código de producto. 16874900
XL
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Código de producto. 16874900
Marca: Ansell WN18B0019505
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monos ligeros con tecnología de laminado microporoso transpirable y protección de tipo 5/6.
  • Capucha de 3 piezas
  • Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera delantera de 2 vías con solapa hermética resellable
  • Bandas de cierre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Material Laminado de polietileno microporoso sin horno y polipropileno sin horno con tratamiento antiestático (parte posterior, brazo y capucha)
Color Blanco, Azul
Tipo de costura Sellado
Recubrimiento Anti-Static Treatment (Back, Underarm and Hood)
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, certificación Ergo de EE. UU.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y preparación de salas limpias, pintura corporal, incluida la inspección de superficies, mantenimiento de soporte de la línea de producción, limpieza de plantas y máquinas, mantenimiento de plantas y máquinas, aplicaciones de resina de fibra de vidrio, manipulación de polvos, posventa de automóviles de uso general
Modelo W18B195
Título del producto
Ansell Unión AlphaTec™ 1800 COMFORT - Modelo 195 >