Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab Coat Bound
Código de producto. 16844790
Click to view available options
Tamaño:
Small
Medium
Grande
X-Large
2X-Large
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. 16844790
Marca: Ansell WH20B0023104
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab coat is designed to allow water vapour (perspiration) to escape from the suit yet will withstand saturation of liquid chemicals and filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
  • Filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
  • Optimized fit, improving wearer comfort and safety
  • Low linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Controlled Environments Lab Coat
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Material Microporous Non-woven Polyethylene Laminate
Color Blanco
Tipo de tapón Zipper
Estilo de manguito Elástico
Desechables Reusable
Resistencia Fluids
Modelo Knee-length, 2000
N.º de bolsillos 2
Certificaciones/conformidad (Europa) CE CATEGORY III (Type PB (6)-B, EN 14126)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable