Learn More
Ansell Bata de laboratorio AlphaTec™ 2000 STANDARD
Click to view available options
Estilo: W20B209
Descripción
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración
- Ajuste de cabeza optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario
- Bajo nivel de pelusas.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Controlled Environments Lab Coat |
Tamaño | Pequeño |
Material | Laminado de polietileno microporoso no tejido |
Color | Blanco |
Certificaciones/conformidad | ASTM F1671 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y preparación de salas limpias, soporte y mantenimiento de líneas de producción, mantenimiento de plantas y máquinas, servicios veterinarios |