Learn More
Ansell Pantalón AlphaTec™ 2000 STANDARD
Click to view available options
Tamaño:
XL
2XL
Descripción
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
- Bajo nivel de pelusas.
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | 2XL |
Material | Laminado de polietileno microporoso no tejido |
Color | Blanco |
Tipo de costura | Sellado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Solo protección parceal del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013 |
Modelo | W20B301 |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y preparación de salas limpias, soporte y mantenimiento de líneas de producción, mantenimiento de plantas y máquinas, servicios veterinarios |