Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Modelo:
W20T103
W20T111
W20T122
Descripción
- Uso muy cómodo, con tejido permeable al vapor de humedad (transpirable) para reducir el riesgo de sufrir estrés térmico por calor.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario
- Formación de pelusas para ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en algunas zonas críticas
- Sin silicona, crítico en aplicaciones de pintura por pulverización
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Material | Laminado de polietileno microporoso no tejido |
Color | Blanco |
Tipo de costura | Cosido y con cinta, Taped |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, DIN 32781:2010 |
Incluye | Mono con cuello |
Para utilizar con (aplicación) | Pintura corporal, incluida la inspección de superficies, limpieza de plantas y máquinas, aplicaciones de fibra de vidrio/resina/fibras cerámicas, inspección de productos, carga y transporte |
Peso (métrico) | 63 gsm |
Modelo | W20T103 |
Título del producto
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido