Learn More
Ansell Guantes de butilo ChemTek™
Código de producto. 11721693
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Proporcionan la mejor resistencia a los agentes químicos más agresivos, sin comprometer la destreza o la comodidad. Los guantes de butilo Ansell Edmont™ ChemTek™ se han diseñado para ofrecer mayor comodidad con una forma curvada ergonómica y tacto suave.
Los guantes de butilo fino ofrecen resistencia a productos químicos agresivos, incluidos disolventes y ácidos fuertes.
  • Protección contra aldehídos, cetonas y ésteres, así como contra ácidos minerales concentrados
  • Flexibles y cómodos
  • Forma ergonómica curva y natural
  • Colocación fácil y agarre seguro
  • El acabado rugoso ofrece una manipulación más segura
Compliance
Cumple las normativas EN 388-2422 y EN 511-231.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad EN 374, EN 388, EN 1149
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Categoria III
Color Negro
Latex Free Sí
Material Butilo
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Grosor (imperial) 14 mil
Grosor (métrico) 0,35 mm
Norma EN388 EN 388:1000X, EN 388:1000
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, manipulación de ácidos, alcalinos, sales y cetonas
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Grip Design Áspero
Revestimiento Sin revestir
Modelo 38-514_7
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm