Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Alto nivel de protección contra gases, especialmente el ozono
- Puño de estilo manopla largo para mayor protección
- Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
- Acabado áspero en la mano para una manipulación más segura
- Diseñados para ofrecer comodidad con una forma ergonómica curvada y natural
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Color | Negro |
Material | Polímero de butilo |
Tamaño | 11 |
Norma EN388 | 1020X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | ABIKPT |
EN ISO 374 - 5 | Sí |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Resistente a | Disolventes y ácidos fuertes |