Learn More
Ansell™ Alphatec™ 38-612 (anteriormente denominado ChemTek™ 38-612)
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
Descripción
- Los guantes de la serie AlphaTec™ 38-612 proporcionan la mejor resistencia a los agentes químicos más agresivos, sin comprometer la destreza o la comodidad.
- Alphatec™ 38-612 ofrece protección contra los hidrocarburos alifáticos, los halogenados y los aromáticos, así como contra los ácidos minerales concentrados.
- Los guantes Alphatec™ 38-612 son muy flexibles y proporcionan una excelente movilidad. Diseñados para ofrecer comodidad: tienen un diseño curvo ergonómico y un tacto suave. Además, son fáciles de poner y proporcionan un buen agarre.
Especificaciones
Especificaciones
Estilo de corte | Con reborde |
Coating Material | Polímero de viton/butilo |
Color | Negro |
Acabado exterior | Suave |
Latex Free | Sí |
Material | Polímero de butilo |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 0,3 mm |
Longitud (imperial) | 12 in |
Longitud (métrico) | 300 mm |
Título del producto
Ansell™ Alphatec™ 38-612 (anteriormente denominado ChemTek™ 38-612) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido