Descripción
- Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
- Diseñada para protección
- Sin silicona
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Grande |
Material | Tejido laminado de barrera no tejida multicapa |
Color | Verde |
Tipo de costura | Soldada y con cinta |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Solo protección parcial del cuerpo, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
Modelo | G40T230 |
Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes |
Peso (métrico) | 103 gsm |
Título del producto
Ansell Camisa AlphaTec™ 4000 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido