Learn More
Ansell AlphaTec™ 53-001 Nitrile Chemical Resistant Gloves Código de producto.: 16593542
Añadir a la cesta
Ansell AlphaTec™ 53-001 Nitrile Chemical Resistant Gloves
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16593542 Tienda Ansell Productos
8
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Código de producto. 16593542
Marca: Ansell 53001080
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Black gloves feature an innovative multi-layer polymer design to offer multi-barrier chemical protection.
  • Innovative multi-layer polymer design - nitrile/neoprene/nitrile layers
  • Provides chemical protection against a wide range of chemicals from acids and bases to hydrocarbons and organic solvent
  • Tested according to EN ISO 374:2016, permeation time > 30 minutes against 13 chemicals out of 18 listed
  • Features the latest MICROCHEM™ chemical barrier technology providing superior protection for use in hazardous environments
  • ANSELL GRIP™ Technology for the handling of wet or oily parts providing enhanced dexterity, grip and comfort
  • Inner soft nylon liner for comfort and increased mechanical protection
  • Oeko-Tex™ Standard 100 Approved
Note:  Size equivalents are as follows: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (2XL).
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Certificaciones y sellos de garantía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407
Chlorinated No
Color Gris, Negro
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Neopreno
Tamaño 8
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0.38 mm
Norma EN388 EN 388:3121A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Lined
Modelo 53001080-NA
Serie AlphaTec™ 53-001
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 35 cm
Título del producto
Ansell AlphaTec™ 53-001 Nitrile Chemical Resistant Gloves >