Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-302 Neoprene Isolator Gloves
Click to view available options
AlphaTec™ 55-302 Neoprene Isolator Gloves Size 10
Descripción
- Medium thickness (20 mil/0.51 mm) increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
- Unlined for effective cleaning
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A |
Color | Black |
Hand | Ambidextrous |
Material | Neoprene Polymer |
Tipo de producto | Isolator Gloves |
Tamaño | 10 |
Grosor (imperial) | 20 mil |
Grosor (métrico) | 0.51 mm |
Estilo de puño de los guantes | Beaded |
Modelo | 55302100 |