Learn More
Ansell AlphaTec™ 56-100 Mandiles de PVC
89.82 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Type: Apron
Descripción
- Una protección confiable: Cuando se trabaja en presencia de aceites, grasas y sustancias químicas, los mandiles de Ansell ayudan a los operarios a mantenerse limpios y protegidos de contactos peligrosos
Los mandiles de PVC (Vinilo) ofrecen tradicionalmente una magnífica protección cuando las salpicaduras de ácidos y bases cáusticas son un motivo de precupación. - Duraderos: El diseño de PVC es flexible y a la vez resistente a la abrasión y a pinchazos. Aros sellados con lazos regulables que permiten ajustar a cada talla sin desgarrarlos.
- Comodidad y selección: Estilo de peto en dos tamaños con lazos regulables que garantizan un ajuste óptimo para una gran variedad de usuarios
Especificaciones
Tipo | Apron |
Tamaño | Universal |
Material | PVC |
Color | Aqua Green |
Desechables | Reusable |
Tipo de tapón | Integral Ties |
Esterilidad | Non-sterile |
Estructura | Vinyl construction I Sealed grommets with adjustable 48-inch ties |
Acabado | Smooth |
Sin látex | Yes |