Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Con su exclusiva formulación de «nitrilo fino», el guante AlphaTec™ 58-128 abre la puerta a una nueva dimensión en materia de movilidad gracias a una óptima flexibilidad que permite que la mano se mueva de forma natural sin ningún tipo de impedimento.
- La fina barrera de nitrilo proporciona a las manos una protección superior contra el contacto con líquidos irritantes y la tecnología Ansell Grip™ ofrece un manejo más preciso de pequeñas piezas aceitosas o húmedas.
- El diseño combina un forro flexible de tejido de punto abierto y un revestimiento elástico hecho de una formulación de nitrilo que mejora la movilidad, la sensibilidad táctil y la comodidad
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | EN ISO 374-1:2016/Tipo A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A |
Clasificación | Categoría III |
Área revestida | De unión |
Material del manguito | Nitrilo |
Estilo de corte | Índice |
Descripción | Movilidad mejorada con una baja resistencia a los productos químicos y Ansell GRIP Technology™ |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Gris, Verde |
Cut Resistance Rating | 1,5 |