Descripción
- El revestimiento de polímero de nitrilo reduce la fugas químicas en la piel
- Para aplicaciones en interiores
- Revestimiento de nailon
- Puño con manopla
- Revestimiento verde agua, color de inmersión gris antracita
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Verde, Gris |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 9 |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Mostrar más |