Learn More
Ansell™ Guantes para aislador AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Descripción
Guantes pesados de caucho sintético (CSM) y polietileno clorosulfonado (CSPE) para aislador que proporcionan una mayor comodidad y protección en entornos críticos.
- Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4101
- Material suave y flexible diseñado para facilitar el uso
- Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
- Resiste temperaturas de hasta 120 °C
- De color blanco para una fácil detección de la contaminación
- Mayor grosor (0,6 mm) para una mayor durabilidad
- Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
- Aplicaciones ideales: productos farmacéuticos
Especificaciones
Color | Marfil |
Material | CSM |
Tamaño | 11 |
Temperature (Metric) Max | 120 °C |
Grosor (métrico) | 0,6 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Productos farmacéuticos |
Tamaño del puerto (métrico) | 203 mm |
Resistente a | Ácidos y bases concentrados |
Serie | 85-301 |
Longitud (métrico) | 800 mm |