Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 PR
1 par
Descripción
- Son sorprendentemente flexibles y proporcionan una excelente movilidad
- Diseñados para ofrecer comodidad con una forma ergonómica curvada y sensibilidad táctil
- Resultan fáciles de poner y ofrecen un buen agarre
- La ausencia de látex se traduce en que no hay riesgo de sufrir alergias al látex
- Ideales para los sectores de la química, la automoción, la impresión, el refinado de petróleo y gasolina, aeroespacial y en minería y servicios de respuesta ante desastres
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Viton/butilo |
| Material del manguito | Viton/butilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Polímero de viton/butilo |
| Color | Black |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Viton/Butyl Polymer |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 10 |
| Mostrar más |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu