Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Model 215 Apron with Sleeves
954.81 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XXL
XXXL
XXXXL
Descripción
- Cierre de velcro en el cuello
- Cierre de lazo en la cintura
- Doble puño con
- puño interior de punto
- Costuras cosidas y selladas
Especificaciones
Tamaño | XXL |
Material | Laminado de barrera multicapa |
Color | Verde |
Tipo de tapón | Velcro, lazo en la cintura |
Esterilidad | No estéril |
Estilo de manguito | Doble punto interior |
Sin látex | Sí |
N.º de bolsillos | Ninguno |
Resistencia | Abrasiones, ácidos, antiestáticos, patógenos de la sangre, productos químicos. |
Certificaciones/conformidad | EN 14605: 2005 +A1:2009, Tipo PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Tipo PB (4); EN14126: 2003, Tipos PB(3)-B, PB (4)-B |