Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™1500 Modelo 138 Suit Navy
208.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Azul marino
Descripción
- Capucha de 3 piezas
- Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
Especificaciones
Tipo de producto | Traje |
Tamaño | S |
Sexo | Unisex |
Material | SMS |
Color | Azul marino |
Estilo de cintura | Cintura elástica |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico, 3 paneles |
Tipo de costura | Cosido |