Learn More
Ansell™ Alphatec™MICROGARD™2500 Modelo 111 de traje estándar, blanco. Código de producto.: 15896474
Añadir a la cesta
Ansell™ Alphatec™MICROGARD™2500 Modelo 111 de traje estándar, blanco.
Código de producto. 15896474 Tienda Ansell Productos
S
Click to view available options
Tamaño:
XS
S
Código de producto. 15896474
Marca: Ansell™ WH25T0011102
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MICROGARD™ 2500 es un material único que ofrece una excepcional resistencia mecánica y protección frente a líquidos y partículas.
  • Capucha de 3 piezas
  • Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos.
  • Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
  • Bandas de cierre
  • Color: Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Traje
Tamaño S
Sexo Unisex
Material Laminado de polipropileno
Color Blanco
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Bandas de cierre, Elástico
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal de 2 vías con cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido, Rematada
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III
Resistencia Patógenos en la sangre, Antiestático, Líquido, Químico, Ácido
Tipo de collarín Con capucha
Certificaciones/conformidad EN1073-2; EN1149-5; EN14126; Tipo 4-B; Tipo 5-B; Tipo 6-B
Descripción Traje de 3 piezas, con capucha elástica, puños, cintura y tobillos elásticos. Incluye presillas para los dedos.
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno
Tamaño (imperial) S
Estilo de manga Mangas largas
Para utilizar con (aplicación) Zonas contaminadas por virus (incluida la gripe aviar), protección biológica, industria nuclear, investigación médica
Peso (métrico) 0,321 g
Cantidad 35/caja
Modelo WH25T-00111-02
Título del producto
Ansell™ Alphatec™MICROGARD™2500 Modelo 111 de traje estándar, blanco. >