Learn More
Ansell Guantes de nitrilo Sol-Vex™
Código de producto. 11741593 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
12 pares
Código de producto. 11741593
Marca: Ansell 37185080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes hasta el codo de nitrilo, resistentes a productos químicos y de uso intensivo, adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
Guantes hasta el codo de nitrilo, resistentes a productos químicos y de uso intensivo, adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
  • Compuesto de nitrilo de alto rendimiento
  • Combinación de resistencia a los productos químicos y robustez, para obtener resultados óptimos en entornos húmedos o secos 
  • Protección contra enganches, punciones y abrasiones en comparación con los guantes de caucho o neopreno
  • Altos niveles de flexibilidad, comodidad y destreza
  • Aptos para aplicaciones de limpieza de alta resistencia
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
Compliance
Cumplen con la norma ANSI A4 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 5 (nivel de resistencia a la abrasión); EN 388; aptos para la manipulación de alimentos según la FDA 21 CFR 177-2600.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 8
Grosor (imperial) 22 mil
Grosor (métrico) 0,55 mm
Norma EN388 EN 388:4102X, EN 388:4102
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AGJKLPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, exposición a productos químicos, disolventes, líquidos peligrosos, pegamento de PVC o agua estancada, limpieza y mantenimiento
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Pila de arena
Revestimiento Sin revestir
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 18889
Modelo 37-185 8 117299
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-185
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45,7 cm