Learn More
ALPL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | ALPL |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16888093
|
Proteintech
11187-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16878093
|
Proteintech
11187-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody can bind the four mentioned alkaline phosphatases.
Alkaline phosphatase is a homodimeric protein enzyme (86 kDa), containing two zinc atoms crucial to its catalytic function per monomer, and it is optimally active at alkaline pH environments. The enzyme is found in prokaryotes and eukaryotes, with the same general function but in different structural forms suitable to organism′s environment. ALP plays a role in liver metabolism and development within the skeleton. In bacteria, ALP acts as a source of inorganic phosphate. In yeast, ALP can be a useful protein for studying membrane protein sorting.Especificaciones
ALPL | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P05186, P09923 | |
248, 249 | |
ALPL Fusion Protein Ag1664 | |
Primary | |
-20°C | |
ALPL |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Alkaline phosphatase, Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, Alkaline phosphatase tissue nonspecific isozyme, ALPL, BLAP, Bone Alkaline Phosphatase, NBAP | |
ALPI, ALPL | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ALPL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech