Learn More
Alprostadil, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18782514
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Prostaglandin. Vasodilator and antiplatelet agent in vivo
Prostaglandin with some selectivity for EP3 and EP4 receptors (Ki values are 1.1, 2.1, 36, 10 and 33 nM for mouse EP3, EP4, EP1, EP2 and IP receptors respectively). Inhibits platelet aggregation and is a vasodilator in vivo.
CAS 745-65-3
Fórmula molecular C20H34O5
Peso molecular (g/mol) 354.487
Clave InChI GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Sinónimo alprostadil, prostaglandin e1, pge1, muse, alprostadilum, prostavasin, topiglan, vasaprostan, femprox, edex
PubChem CID 5280723
ChEBI CHEBI:15544
Nombre IUPAC ácido 7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxioct-1-enil]-5-oxociclopentil]heptanoico
SMILES CCCCCC(C=CC1C(CC(=O)C1CCCCCCC(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alprostadil
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.49
Porcentaje de pureza >98%