Learn More
Thermo Scientific™ ALPS Heat Sealer Accessories
Click to view available options
Descripción:
Soporte para microplacas estándar
Soporte para placas de PCR de 384 pocillos
Soporte para placas de PCR de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Use Thermo Scientific™ ALPS heat sealer accessories with the ALPS 25 Manual Heat Sealer and ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. The foil stripper, AB-0592, is also compatible with the ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Garantía: 1 año
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Soporte para placas de PCR de 96 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Sellador térmico ALPS™ |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo de producto | Portador |
Título del producto
Thermo Scientific™ ALPS Heat Sealer Accessories >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido