Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
108.00€ - 179.00€
Especificaciones
Incluye | Varilla de fijación |
---|---|
Material | Aluminio |
Estantes | 1 |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
Anchura (métrico) | 145 mm |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11644742
|
Tenak™
TE20112 |
395 mm |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11664742
|
Tenak™
TE20116 |
505 mm |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11674742
|
Tenak™
TE20118 |
560 mm |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11684742
|
Tenak™
TE20120 |
615 mm |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11694742
|
Tenak™
TE20122 |
670 mm |
179.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15280464
|
Tenak™
TE20110 |
340 mm |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Due to the adjustable shelves the rack can be used for all cryobox heights
- Includes 1 shelf and 1 locking rod for securing the boxes
- Constructed of aluminum
- Can be used for any chest freezer
Especificaciones
Varilla de fijación | |
1 | |
145 mm |
Aluminio | |
Congeladores horizontales | |
140 mm |