Specifications
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Lámina de aluminio |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de partición de sustancias polares, como aminoácidos, ácidos carboxílicos o carbohidratos |
| Superficie específica | 15 000 cm2/g |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |