Learn More
Macherey-Nagel™ Lámina de aluminio RP-2/UV254 Alugram
HPTLC aluminum sheets with silanized silica-dimethyl (RP2, C2) modification.
Marca: Macherey-Nagel™ 818171
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HPTLC aluminum sheets with silanized silica-dimethyl (RP2, C2) modification.
Especificaciones
5-17 μm | |
25/Paq. | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
20 x 20 cm |
60 Å | |
Lámina de aluminio | |
Componentes de plantas activas, esteroides | |
∼ 500 m2/g |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Lámina de aluminio RP-2/UV254 Alugram > Tamaño de la placa: 200 x 200mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido