Learn More
Haldenwanger™ Crisol Alstint de formato alto de alúmina
Descripción
- Las aplicaciones incluyen cultivo de cristales, procesos de fusión y recocido.
- Excelente para su uso con recipientes de molino de bolas, bolas de molienda, boquillas con filtro o manguitos de protección de eje
- Alta refractariedad (punto de fusión superior a 2000 °C)
- Alta resistencia química a una amplia gama de sustancias tanto a temperatura de ebullición como a temperatura ambiente
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Alúmina |
| Capacidad (métrico) | 15mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 30/18mm |
| Altura (métrico) | 38mm |
| Product Type | Crisoles Alsint |
| Forma | Formato alto |