Learn More
Aluminio para AAS en matriz de HCI a 1 g/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12983115
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Envase:
Frasco
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Concentración 1g/L ±0.002g/L
Envase Frasco
Cantidad 500 mL
Tipo Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Disolvente o matriz HCl
Forma física Líquido