Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de aleación de aluminio
Código de producto. 12308149 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Product Code. Longitud (métrico) unitSize
12308149 1000 mm paquete de 2
12378139 500 mm paquete de 5
12388139 600 mm paquete de 5
12398139 750 mm paquete de 2
4 options
Product Code. 12308149
Only null left
Add to basket
Add to basket
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas de aleación de aluminio R&L Enterprises™ se fabrican con una aleación de aluminio.
  • De rosca
  • Rosca de 10 mm de diámetro
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
Specifications
Material Aleación de aluminio
Longitud (métrico) 1000 mm
Tipo de producto Varillas de aluminio
Tamaño de rosca 10 mm
Cantidad 2 paq.