Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de aleación de aluminio
Código de producto. 12398139 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 12398139
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas de aleación de aluminio R&L Enterprises™ se fabrican con una aleación de aluminio.
  • De rosca
  • Rosca de 10 mm de diámetro
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Longitud (métrico) 750 mm
Tipo de producto Varillas de aluminio
Tamaño de rosca 10 mm
Cantidad 2 paq.