Learn More
Bochem™ Gatos para laboratorio de aluminio anodizado
Código de producto. p-8005441
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
10325911 100 mm cada uno
10653652 130 mm cada uno
10759611 200 mm cada uno
10294601 240 mm cada uno
10080911 300 mm cada uno
10616571 400 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10325911
Marca: Bochem™ 11016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados conforme a las normas DIN 12897
  • Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
  • Mando ergonómico redondeado y fácil de usar
  • Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
  • Las normas de carga de funcionamiento dinámica máxima (Kg máx. din.) y carga de funcionamiento estática máxima (Kg máx. est.) son conformes a DIN 12897
  • El tipo 1 (240 x 240 mm) utiliza una rueda de ajuste manual
  • El tipo 2 (300 x 300 mm) incluye un trinquete que se conecta a la rueda de ajuste
Especificaciones
Material Aluminio anodizado, acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm
Longitud de la base (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Incluye Ruedas
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad