Learn More
Cloruro de aluminio hexahidrato, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10492021
Marca: Thermo Scientific Acros 217475000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-13-6
Fórmula molecular AlCl3H12O6
Peso molecular (g/mol) 241.42
Número MDL MFCD00149134
Clave InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride hexahydrate
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal AlCl3·6H2O
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15
Índice Merck 15,333
Información de solubilidad Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glycerol and propylene
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio (3+) hexahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.43
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.39
Densidad 2.3900g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.