Learn More
Isopropóxido de aluminio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum isopropoxide |
Punto de fusión | 129.0°C to 136.0°C |
Color | Amarillo |
Punto de ebullición | 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | [(CH3)2CHO]3Al |
Cantidad | 1 kg |
Fieser | 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminium isopropoxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Propanol, aluminumsalt