Learn More
Isopropóxido de aluminio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636594
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-31-7
Fórmula molecular C9H21AlO3
Peso molecular (g/mol) 204.25
Número MDL MFCD00008870
Clave InChI SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
Nombre IUPAC aluminio;propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum isopropoxide
Punto de fusión 129.0°C to 136.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]3Al
Cantidad 5 kg
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Índice Merck 15, 342
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.