Learn More
Óxido de aluminio, para cromatografía, básico, Brockmann I, 40-300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734605 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 KG
5 KG
Código de producto. 10730701
Marca: Thermo Scientific Acros 189990010
Solicitar formato a granel o personalizado
Óxido de aluminio, Al2O3, número CAS 1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxita, alfa-alúmina, óxido de aluminio, óxido de aluminio, alundum, fasertonerde, 1 kg, Na2O <0,4 %, 2977,0 °C, blanco, 3,9700 g/ml, 215-691-6, 300 ppm máx.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2977.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2030.0°C
Color Blanco
pH 9 to 10 (10% aq. suspension)
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Índice Merck 15, 350
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Grado Cromatografía
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.97
Densidad 3.9700g/mL