Learn More
Óxido de aluminio, para cromatografía, básico, Brockmann I, 50-200 μm, 90A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16534234
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 2977.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2030.0°C
CAS 1344-28-1
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Al2O3
Fórmula lineal Al2O3
Número MDL MFCD00003424
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Peso molecular (g/mol) 101.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Grado Cromatografía
Gravedad específica 3.97
Densidad 3.9700 g/mL