Learn More
Sulfato de potasio y aluminio, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15582353
2.5 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-67-1
Fórmula molecular AlKO8S2
Peso molecular (g/mol) 258.21
Clave InChI GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
PubChem CID 24856
ChEBI CHEBI:86463
Nombre IUPAC aluminio;potasio;disulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 200.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum potassium sulfate
Punto de fusión 92.0°C
Cantidad 2.5 kg
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.21
Porcentaje de pureza ≥90% (Complexometry)
Grado Pure
Pérdida por secado 1% max.
Nombre del producto
  • Aluminium potassium sulfate, anhydrous, pure
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de potasio y aluminio, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >