Learn More
Sulfato de aluminio y potasio dodecahidrato, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10120362
Sulfato de aluminio y potasio dodecahidrato, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10120362
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10120362
Marca: Thermo Scientific Acros 217485000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-24-9
Fórmula molecular AlKO8S2·12H2O
Peso molecular (g/mol) 474.39
Número MDL MFCD00149143
Clave InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nombre IUPAC aluminio; potasio; disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 92.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 3 to 3.5 (10% soln. at 20°C)
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal AlK(SO4)2·12H2O
Índice Merck 15, 354
Información de solubilidad Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464452 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/07/2024 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Número de loteA0455274 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Número de loteA0450100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2023 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Número de loteA0403308 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Número de loteA0394995 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number217485000,217480025,217480010
Nombre del producto
  • Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de aluminio y potasio dodecahidrato, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >