Learn More
Sulfato de aluminio hexadecahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 86°C |
| Color | Blanco |
| pH | 2.5 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1358g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |