Learn More
Fisherbrand™ Conectores de andamiaje giratorios planos
Adecuado para hacer bastidores triangulares o cuadrados para soportar grandes elementos embridados como mantas térmicas y embudos. Conectores de andamiaje giratorios planos de Fisherbrand™ se suministran con una correa de acero.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Con tornillos de apriete manual
- Para conectar dos varillas o tubos que convergen en cualquier ángulo
Especificaciones
Aluminio | |
Conexión de trípode | |
Plan de pivote de 2 vías |