Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas
Para mantener fijas las pinzas de forma segura en el andamiaje del laboratorio. Las abrazaderas Fisherbrand™ incluyen mordazas de desplazamiento para una mayor resistencia.
Marca: Fisherbrand™ 9507/P
Descripción
- Aleación de aluminio con tornillos de tope
- Para su uso con varillas con un diámetro máximo de 16 mm
- Los tornillos tienen cabezas de plástico.
Especificaciones
5/paq. | |
Aleación de aluminio | |
Para su uso con varilla con un diámetro máximo de 16 mm |
Abrazadera de nuez | |
Bloqueadores con cabezal de plástico |
Título del producto
Fisherbrand™ Abrazaderas > Incluye: Bloqueadores con cabezal de plástico
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido